4-Chlor-2,6-xylenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR322178-1G OR322178-5G OR322178-25G
APOSOR322178-1GEA 26.2 CHF
APOSOR322178-1G APOSOR322178-5G APOSOR322178-25G
4-Chlor-2,6-xylenol 98%
4-Chlor-2,6-xylenol
Formel: C₈H₉ClO
Melting Pt: 81…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020138
CAS-Nummer: 1123-63-3