N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12)
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322169-5GEA 64.6 CHF
APOSOR322169-5G
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12)
Formel: C₁₇H₃₇NO₃S
MW: 335,55 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036909
CAS-Nummer: 14933-08-5