Margarinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Heptadecanoic acid, Heptadecylic acid
OR322165-25G
APOSOR322165-25GEA 105 CHF
APOSOR322165-25G
Margarinsäure
Margarinsäure
Formel: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Siedepunkt: 227 °C/100mmHg
Melting Pt: 59…61 °C
Dichte: 0.853 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002751
CAS-Nummer: 506-12-7
EINECS: 208-027-1