1-Brom-4-methylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322145-5G
OR322145-1G
APOSOR322145-5GEA
251
CHF
APOSOR322145-5G
APOSOR322145-1G
1-Brom-4-methylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
1-Brom-4-methylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₇H₁₃Br Siedepunkt: 94…96 °C/50mmHg Dichte: 1.262 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014282 CAS-Nummer: 6294-40-2 |