N,N'-Dimethylethylendiamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: sym. Dimethylethylendiamin1,2-Di(methylamino)ethan
APOSOR322130-5GEA 17.6 CHF
APOSOR322130-5G APOSOR322130-100G APOSOR322130-25G
N,N'-Dimethylethylendiamin 95%
N,N'-Dimethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 118…119 °C
Dichte: 0,818 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008290
CAS-Nummer: 110-70-3
EINECS: 230-793-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II