1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32211-1G OR32211-5G
APOSOR32211-1GEA 367 CHF
APOSOR32211-1G APOSOR32211-5G
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone 97%
1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221,64 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00662755
CAS-Nummer: 37091-33-1