4-Nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
OR322090-25G OR322090-5G OR322090-100G
APOSOR322090-25GEA 29.7 CHF
APOSOR322090-25G APOSOR322090-5G APOSOR322090-100G
4-Nitrophenol 98%
4-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Siedepunkt: 279 °C
Melting Pt: 114 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 169 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007331
CAS-Nummer: 100-02-7
UN: 1663
ADR: 6.1,III