4-Nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
OR322064-5G OR322064-1G
APOSOR322064-5GEA 68 CHF
APOSOR322064-5G APOSOR322064-1G
4-Nitrophenylisothiocyanat
4-Nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007307
CAS-Nummer: 2131-61-5