5-Iodsalicylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-5-iodobenzoic acid
OR322048-100G
APOSOR322048-100GEA 213 CHF
APOSOR322048-100G
5-Iodsalicylsäure
5-Iodsalicylsäure
Formel: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Melting Pt: 194…199 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002458
CAS-Nummer: 119-30-2
EINECS: 204-313-5