2-Picolylbromid Hydrobromid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
OR322016-1G OR322016-5G OR322016-25G
APOSOR322016-1GEA 26.2 CHF
APOSOR322016-1G APOSOR322016-5G APOSOR322016-25G
2-Picolylbromid Hydrobromid 95%
2-Picolylbromid Hydrobromid
Formel: C₆H₇Br₂N
Melting Pt: 149…152 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863544
CAS-Nummer: 31106-82-8
UN: 3261
ADR: 8,II