4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinol, 4,6-Dimethylpyrimidin-2(1H)-one
OR322007-100G
APOSOR322007-100GEA 78.4 CHF
APOSOR322007-100G
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006072
CAS-Nummer: 108-79-2