3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäureamid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
OR322003-5G
OR322003-25G
APOSOR322003-5GEA
0
CHF
APOSOR322003-5G
APOSOR322003-25G
3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäureamid
3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäureamid
Formel:
C₁₁H₇Cl₂NO₂ MW: 256,09 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020811 CAS-Nummer: 25629-50-9 |