1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)piperidin-4-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(6-Chloropyridazin-3-yl)piperidin-4-one
OR32188-5G
APOSOR32188-5GEA 216 CHF
APOSOR32188-5G
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)piperidin-4-on 95%
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)piperidin-4-on
Formel: C₉H₁₀ClN₃O
MW: 211,648 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665150
CAS-Nummer: 303149-95-3