(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32176-100G
OR32176-25G
OR32176-5G
APOSOR32176-100GEA
1730
CHF
APOSOR32176-100G
APOSOR32176-25G
APOSOR32176-5G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₂H₁₅NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00097914 CAS-Nummer: 18096-70-3 |