N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32164-1G OR32164-5G
APOSOR32164-1GEA 216 CHF
APOSOR32164-1G APOSOR32164-5G
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide
Formel: C₁₀H₁₃NS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051943
CAS-Nummer: 17709-95-4