2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3216-1G OR3216-5G
APOSOR3216-1GEA 90.5 CHF
APOSOR3216-1G APOSOR3216-5G
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132992
CAS-Nummer: 52606-02-7