(S)-1-Boc-3-ethylpiperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-tert-Butyl 3-ethylpiperazine-1-carboxylate
OR321450-25G OR321450-5G
APOSOR321450-25GEA 982 CHF
APOSOR321450-25G APOSOR321450-5G
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazin 95%
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazin
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,3046 g/mol
Flash-Pt: 127 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07772110
CAS-Nummer: 928025-56-3