(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,4R)-Ethyl 4-methylpiperidine-2-carboxylate
OR321418-5G
APOSOR321418-5GEA 240 CHF
APOSOR321418-5G
(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,2368 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093749
CAS-Nummer: 74892-82-3