3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321356-1G OR321356-5G
APOSOR321356-1GEA 0 CHF
APOSOR321356-1G APOSOR321356-5G
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Formel: C6H12ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18432562
CAS-Nummer: 904316-92-3