1-Boc-3-cyanpiperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR321352-1GEA 2220 CHF
APOSOR321352-1G APOSOR321352-250MG APOSOR321352-100MG APOSOR321352-25G
1-Boc-3-cyanpiperidin 97%
1-Boc-3-cyanpiperidin
Formel: C₁₁H₁₈N₂O₂
MW: 210,27 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01861222
CAS-Nummer: 91419-53-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III