1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321326-1G OR321326-5G
APOSOR321326-1GEA 40.1 CHF
APOSOR321326-1G APOSOR321326-5G
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde 97%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08690128
CAS-Nummer: 933717-10-3