3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR321323-1G OR321323-250MG
APOSOR321323-1GEA 166 CHF
APOSOR321323-1G APOSOR321323-250MG
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile 97%
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile
Formel: C₅HCl₂N₃
MW: 173.99 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22199269
CAS-Nummer: 356783-16-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III