5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321310-1G OR321310-5G
APOSOR321310-1GEA 149 CHF
APOSOR321310-1G APOSOR321310-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈BrNO
Melting Pt: 133…135 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03906373
CAS-Nummer: 10102-94-0