1-(3-Piperidinyl)methanamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Piperidin-3-ylmethanamine
OR321303-1G
OR321303-250MG
APOSOR321303-1GEA
64.5
CHF
APOSOR321303-1G
APOSOR321303-250MG
1-(3-Piperidinyl)methanamin 97%
3-(Aminomethyl)piperidine
Formel:
C₆H₁₄N₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03427344 CAS-Nummer: 23099-21-0 |