(S)-1-Boc-3-propylpiperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
tert-Butyl (S)-3-propylpiperazine-1-carboxylate
OR321302-1G
OR321302-100MG
OR321302-250MG
APOSOR321302-1GEA
348
CHF
APOSOR321302-1G
APOSOR321302-100MG
APOSOR321302-250MG
(S)-1-Boc-3-propylpiperazin 95%
(S)-1-Boc-3-propylpiperazin
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07772106 CAS-Nummer: 928025-58-5 |