12-Bromlaurinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 12-Bromododecylic acid, 12-Bromododecanoic acid
OR3213-1G OR3213-25G OR3213-5G
APOSOR3213-1GEA 76.6 CHF
APOSOR3213-1G APOSOR3213-25G APOSOR3213-5G
12-Bromlaurinsäure 97%
12-Bromlaurinsäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₀COOH
MW: 279,22 g/mol
Melting Pt: 52…55 °C
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002738
CAS-Nummer: 73367-80-3
EINECS: 277-401-4