3-Brom-4-methoxybenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Bromo-4-methoxyphenyl)methanol
OR321003-25G
APOSOR321003-25GEA 269 CHF
APOSOR321003-25G
3-Brom-4-methoxybenzylalkohol 98%
3-Brom-4-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861398
CAS-Nummer: 38493-59-3