3-Hydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]pyran-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32088-1G
OR32088-5G
APOSOR32088-1GEA
323
CHF
APOSOR32088-1G
APOSOR32088-5G
3-Hydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]pyran-4-one 95%
3-Hydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]pyran-4-one
Formel:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01443822 CAS-Nummer: 57053-18-6 |