5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetyl-2-chloro-6-methylpyridine-3-carbonitrile
OR32063-1G OR32063-5G
APOSOR32063-1GEA 367 CHF
APOSOR32063-1G APOSOR32063-5G
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile 97%
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile
Formel: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01315263
CAS-Nummer: 121348-15-0