3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Methylsulphonyl)benzylamine Hydrochloride
OR3206-1G OR3206-250MG
APOSOR3206-1GEA 202 CHF
APOSOR3206-1G APOSOR3206-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₂ClNO₂S
MW: 221,71 g/mol
Melting Pt: 248…254 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09064909
CAS-Nummer: 855267-50-4