5-Chlorpicolinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-picolinic acid
OR3205-25G
OR3205-5G
OR3205-1G
APOSOR3205-25GEA
73.1
CHF
APOSOR3205-25G
APOSOR3205-5G
APOSOR3205-1G
5-Chlorpicolinsäure 98%
5-Chlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ MW: 157,56 g/mol Melting Pt: 166…171 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114192 CAS-Nummer: 86873-60-1 |