2-(Bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32045-1G OR32045-5G
APOSOR32045-1GEA 236 CHF
APOSOR32045-1G APOSOR32045-5G
2-(Bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane 95%
2-(Bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00225209
CAS-Nummer: 3418-21-1