2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32037-1G OR32037-5G OR32037-25G
APOSOR32037-1GEA 216 CHF
APOSOR32037-1G APOSOR32037-5G APOSOR32037-25G
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile 95%
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile
Formel: C₉H₁₃N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00231710
CAS-Nummer: 117068-07-2