Ethyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32026-1G
OR32026-5G
OR32026-25G
APOSOR32026-1GEA
147
CHF
APOSOR32026-1G
APOSOR32026-5G
APOSOR32026-25G
Ethyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Formel:
C₈H₁₃N₃O₂ MW: 183,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00202105 CAS-Nummer: 100159-13-5 |