2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32000-1G OR32000-5G
APOSOR32000-1GEA 89.3 CHF
APOSOR32000-1G APOSOR32000-5G
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 95%
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Formel: C₈H₆N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020713
CAS-Nummer: 1008-65-7