2-Brombenzaldehydoxim 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromobenzaldoxime
OR3195-25G OR3195-5G
APOSOR3195-25GEA 584 CHF
APOSOR3195-25G APOSOR3195-5G
2-Brombenzaldehydoxim 96%
2-Brombenzaldehydoxim
Formel: C₇H₆BrNO
MW: 200.03
Melting Pt: 102…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082734
CAS-Nummer: 34158-72-0