2-Methyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318114-1G
APOSOR318114-1GEA
80.1
CHF
APOSOR318114-1G
2-Methyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Methyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Formel:
C₈H₁₁NO₂S MW: 185,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258802 CAS-Nummer: 1671-48-3 |