5-Bromo-7-nitro-1H-indole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR318113-1G OR318113-5G
APOSOR318113-1GEA 94 CHF
APOSOR318113-1G APOSOR318113-5G
5-Bromo-7-nitro-1H-indole 95+%
5-Bromo-7-nitro-1H-indole
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Melting Pt: 206…208 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00619260
CAS-Nummer: 165669-16-9