Methyl-2-amino-4-(methoxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318102-1G
OR318102-10G
OR318102-5G
APOSOR318102-1GEA
418
CHF
APOSOR318102-1G
APOSOR318102-10G
APOSOR318102-5G
Methyl-2-amino-4-(methoxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 95+%
Methyl-2-amino-4-(methoxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₃S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12028044 CAS-Nummer: 733754-08-0 |