Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318101-1G
OR318101-10G
OR318101-5G
APOSOR318101-1GEA
310
CHF
APOSOR318101-1G
APOSOR318101-10G
APOSOR318101-5G
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₅N₃O₂ MW: 245,28 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03406879 CAS-Nummer: 68462-61-3 |