Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
OR318100-1G
OR318100-5G
OR318100-10G
APOSOR318100-1GEA
80.1
CHF
APOSOR318100-1G
APOSOR318100-5G
APOSOR318100-10G
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formel:
C₇H₉NO₂S MW: 171,214 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00130095 CAS-Nummer: 76575-71-8 |