sec-Butylhydrazine dihydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR318093-1G OR318093-25G OR318093-5G
APOSOR318093-1GEA 200 CHF
APOSOR318093-1G APOSOR318093-25G APOSOR318093-5G
sec-Butylhydrazine dihydrochloride 95+%
sec-Butylhydrazine dihydrochloride
Formel: C₄H₁₄Cl₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11840328
CAS-Nummer: 1177361-36-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III