[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzyl alcohol
OR318084-1G OR318084-10G OR318084-5G
APOSOR318084-1GEA 353 CHF
APOSOR318084-1G APOSOR318084-10G APOSOR318084-5G
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol
Formel: C₈H₉NO₅S
MW: 231,23 g/mol
Melting Pt: 134…137 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203102
CAS-Nummer: 773873-23-7