3-Imidazol-1-ylphenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
OR318066-1G OR318066-10G OR318066-5G
APOSOR318066-1GEA 0 CHF
APOSOR318066-1G APOSOR318066-10G APOSOR318066-5G
3-Imidazol-1-ylphenylamine
3-Imidazol-1-ylphenylamine
Formel: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258808
CAS-Nummer: 112677-67-5