1-(Pyridin-2-yl)cyclohexanecarbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318060-1G OR318060-5G
APOSOR318060-1GEA 389 CHF
APOSOR318060-1G APOSOR318060-5G
1-(Pyridin-2-yl)cyclohexanecarbonitrile 95+%
1-(Pyridin-2-yl)cyclohexanecarbonitrile
Formel: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186.26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052314
CAS-Nummer: 204067-32-3