2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR318057-1G OR318057-10G OR318057-5G
APOSOR318057-1GEA 603 CHF
APOSOR318057-1G APOSOR318057-10G APOSOR318057-5G
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione 95+%
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione
Formel: C₁₀H₉NO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023091
CAS-Nummer: 4490-75-9