N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318055-1G OR318055-10G OR318055-5G
APOSOR318055-1GEA 328 CHF
APOSOR318055-1G APOSOR318055-10G APOSOR318055-5G
N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride 95+%
N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride
Formel: C₁₄H₂₃BClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052310
CAS-Nummer: 1231967-65-9