Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318049-1G
OR318049-10G
OR318049-5G
APOSOR318049-1GEA
328
CHF
APOSOR318049-1G
APOSOR318049-10G
APOSOR318049-5G
Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate 95+%
Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate
Formel:
C₁₀H₁₁IO₃ MW: 306.1 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659701 CAS-Nummer: 90888-04-3 |