2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318048-1G
OR318048-5G
APOSOR318048-1GEA
1080
CHF
APOSOR318048-1G
APOSOR318048-5G
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole
Formel:
C₁₃H₁₇N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275975 CAS-Nummer: 57880-12-3 |