2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318047-1G OR318047-5G OR318047-25G
APOSOR318047-1GEA 50.6 CHF
APOSOR318047-1G APOSOR318047-5G APOSOR318047-25G
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₇N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052309
CAS-Nummer: 1049676-92-7